Learn More
Nickel Electro™ Tenazas de matraz con mordaza rectangular revestida de corcho
Código de producto. 13065873 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
235 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
13065873 235 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13065873 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 7002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.90€
    56.69€ / paquete de 1
    Ahorro 8.21€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Las mordazas de matriz Nickel Electro™ con mordaza rectangular forrada de corcho permite sostener cómodamente matraces y tubos calientes de hasta 80 mm de diámetro.
  • Acero inoxidable
  • Mordaza revestida de corcho
  • Para sostener matraces y tubos calientes
  • Para recipientes de 20 mm a 80 mm de diámetro
Especificaciones
Descripción Tenazas para matraces con mordazas de corcho
Para utilizar con (aplicación) Para levantar matraces y tubos calientes
Cantidad 1
Estilo de punta Curvados
Longitud (métrico) 235 mm
Material Acero inoxidable