Learn More
Tonalida, TRC
Código de producto. 30457228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457228 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30457228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53980050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tonalide
CAS 21145-77-7
Fórmula molecular C18 H26 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2'-Acetonaphthone','5',6',7',8'-tetrahydro-3',5',5',6',8',8'-hexamethyl- (8CI), 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetralin, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetraline, AHMT, AHMT (perfume), AHTN, Acetylhexamethyltetrahydronaphthalene, Extralide, Fixolide, Musk tonalid, NSC 19550, Tentarome, Tetralide, Tonalid, Tonalide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3
SMILES CC1CC(C)(C)c2cc(C(=O)C)c(C)cc2C1(C)C
Nombre IUPAC 1-(3,5,5,6,8,8-hexametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 258.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1984