Learn More
(±)-Tonalide-d3 (acetil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AHTN (Tonalide) (6-acetyl) D3 |
| CAS | 1396967-82-0 |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H23 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12 H,10H2,1-7H3/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1cc2c(cc1C)C(C)(C)C(C)CC2(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-(3,5,5,6,8,8-hexametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 261.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.2172 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |