Learn More
Tomeglovir, MedChemExpress
Código de producto. 16492976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492976 25 mg 25 miligramos
16490527 50 mg 50 miligramos
16484178 10 mg 10 miligramos
16476887 5 mg 5 miligramos
16405146 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108261
MedChemExpress Tomeglovir is a potent anti-CMV agent, inhibiting processing of viral DNA-concatemers, with IC50s of 0.34 μM and 0.039 μM for HCMV and MCMV.
Tomeglovir is a potent anti-CMV agent, inhibiting processing of viral DNA-concatemers, with IC50s of 0.34 μM and 0.039 μM for HCMV and MCMV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tomeglovir
CAS 233254-24-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N3O4S
Cantidad 25 mg
Sinónimo BAY 38-4766
Información de solubilidad DMSO : ≥ 108 mg/mL (244.60 mM)
SMILES CC(C)(CO)C(NC1=CC=C(NS(=O)(C2=C3C=CC=C(N(C)C)C3=CC=C2)=O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 441.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.54
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus