Learn More
Tomatidine, MedChemExpress
Código de producto. 16463946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463946 25 mg 25 miligramos
16424937 50 mg 50 miligramos
16489176 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2149
MedChemExpress Tomatidine acts as an anti-inflammatory agent by blocking NF-κB and JNK signaling. Tomatidine activates autophagy either in mammal cells or C elegans.
Tomatidine acts as an anti-inflammatory agent by blocking NF-κB and JNK signaling. Tomatidine activates autophagy either in mammal cells or C elegans.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tomatidine
Forma física Solid
CAS 77-59-8
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H45NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (40.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES [H][C@]1(O[C@]2(NC[C@@H](C)CC2)[C@H]3C)C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC[C@@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]13[H]
Peso molecular (g/mol) 415.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.65
Porcentaje de pureza 95.0%