Learn More
Clorhidrato de tomatidina (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tomatidine hydrochloride |
| CAS | 6192-62-7 |
| Fórmula molecular | C27 H45 NO2 . x HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3beta,5alpha,22beta,25S)-Spirosolan-3-ol Hydrochloride, Tomatidin Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1 |
| SMILES | O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](C1)(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@]5([H])[C@]4([H])[C@H](C)[C@@]6(NC[C@@H](C)CC6)O5)[H].[xHCl] |
| Peso molecular (g/mol) | 452.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.3217 |