Learn More
Tolileno 2,6-diisocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236980 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10164690 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10236980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208040050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 91-08-7 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-08-7
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00002010
Clave InChI RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diisocyanatotoluene, toluene-2,6-diisocyanate, 2,6-toluene diisocyanate, 2-methyl-m-phenylene diisocyanate, 2,6-tdi, m-tolylene diisocyanate, meta-tolylene diisocyanate, toluene 2,6-diisocyanate, benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl, 2,6-diisocyanato-1-methylbenzene
PubChem CID 7040
ChEBI CHEBI:53557
Nombre IUPAC 1,3-diisocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1N=C=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolylene 2, 6-diisocyanate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 13.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 246.0°C to 247.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NCO)2
Índice de refracción 1.5700 to 1.5720
Cantidad 5 g
Beilstein 13, III, 291
Gravedad específica 1.22
Viscosidad 3 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tolylene 2,6-diisocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.