Learn More
Tolycaine, MedChemExpress
Código de producto. 16470397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470397 50 mg 50 miligramos
16424048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY105584
MedChemExpress Tolycaine is an analog of Lidocaine (HY-B0185) and causes convulsions in vivo.
Tolycaine is an analog of Lidocaine (HY-B0185) and causes convulsions in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolycaine
CAS 3686-58-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22N2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.26 mM)
SMILES CCN(CC)CC(NC1=C(C=CC=C1C)C(OC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 278.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.35
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation