Learn More
Tolibarbo (ácido 5-etil-5-(p-tolil)-barbitúrico), LoGiCal
Código de producto. 30459606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459606 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459606 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2105.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid)
CAS 52584-39-1
Nombres de analitos o componentes Tolybarb (5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric Acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Ethyl-5-(p-tolyl)-barbituric acid, 5-Desethyl-5-p-tolylbarbital, Tolybarb, Tolylbarbital, 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-(4-methylphenyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O3/c1-3-13(9-6-4-8(2)5-7-9)10(16)14-12(18)15-11(13)17/h4-7H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccc(C)cc2
Nombre IUPAC 5-etil-5-(4-metilfenil)-1,3-diazinano-2,4,6-triona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 246.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1004 g/mol