Learn More
Tolvaptan, TRC
Código de producto. 30011577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011577 5 mg 5 miligramos
30010425 25 mg 25 miligramos
30009375 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5366505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150683-30-0
Fórmula molecular C26 H25 Cl N2 O3
Peso molecular (g/mol) 448.94
Sinónimo N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methyl-benzamide, 1H-1-Benzazepine, benzamide deriv., 1-[4-(2-Methylbenzoylamino)-2-methylbenzoyl]-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-ol, OPC 41061, Samsca, Tolvaptan
Nombre IUPAC N-[4-(7-cloro-5-hidroxi-2,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepina-1-carbonil)-3-metilfenilo]-2-metilbenzamida
SMILES Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCCC(O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolvaptan
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1554