Learn More
Tolvaptán, Mikromol™
Descripción
Tolvaptán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolvaptan |
| CAS | 150683-30-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Tolvaptan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H25 Cl N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methyl-benzamide, 1H-1-Benzazepine, benzamide deriv., 1-[4-(2-Methylbenzoylamino)-2-methylbenzoyl]-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-ol, OPC 41061, Samsca, Tolvaptan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31) |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCCC(O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(7-cloro-5-hidroxi-2,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepina-1-carbonil)-3-metilfenil]-2-metilbenzamida |
| Mostrar más |