Learn More
Tolvaptan, MedChemExpress
Descripción
Tolvaptan is a selective, competitive and orally active vasopressin receptor 2 (V2R) antagonist with an IC50 of 1.28 μM for the inhibition of arginine vasopressin (AVP)-induced platelet aggregation. Tolvaptan induces cell apoposis and affects cell cycle. Tolvaptan can be used for the research of hyponatremia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolvaptan |
| Forma física | Solid |
| CAS | 150683-30-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H25ClN2O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | OPC-41061 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.75 mM) |
| Mostrar más |