Learn More
Tolvaptán-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolvaptan-d7 |
| CAS | 1246818-18-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C26H18D7ClN2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide-d7, OPC 41061-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)/i1D3,3D,4D,6D,7D |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(N2CCCC(O)C3=C2C=CC(Cl)=C3)=O)C(C)=C1)C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 455.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 455.1993 |
| Mostrar más |