Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tolvaptán
Código de producto. 17291146 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17291146 250 mg 250 miligramos
17281146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291146 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465352500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 150683-30-0 | C26H25ClN2O3, C26H25ClN2O3 | 448.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150683-30-0
Fórmula molecular C26H25ClN2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolvaptán
Cantidad 250 mg
Punto de fusión de 225,9 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 448,95
Clave InChI GYHCTFXIZSNGJT-XMMPIXPASA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=C(C(=O)N2CCC[C@@H](O)C3=CC(Cl)=CC=C23)C(C)=C1
Nombre IUPAC N-{4-[(5R)-7-chloro-5-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-1-carbonyl]-3-methylphenyl}-2-methylbenzamide
Peso molecular (g/mol) 448.95