Learn More
Azul de toluidina, puro, C.I.52040, Fisher Chemical
Código de producto. 10606662 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
10606662 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10606662 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/2660/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
25g, tarro de cristal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 92-31-9
Fórmula molecular C15H16ClN3S
Número MDL MFCD00011934
Clave InChI HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Nombre IUPAC (7-amino-8-metilfenotiazina-3-iliden)-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.82g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Sólido