Learn More
Azul de toluidina O, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toluidine Blue |
| CAS | 92-31-9 |
| Fórmula molecular | C15 H16 N3 S . Cl |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Phenothiazin-5-ium','3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-','chloride (1:1), Phenothiazin-5-ium','3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-','chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenazathionium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazi |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3[s+]c2c1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 7-N,7-N,2-trimetilfenotiazin-5-io-3,7-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 305.826 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.075 |