Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de toluidina O, puro
Código de producto. 10506271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10506271 25 g Frasco de vidrio 25 g
10613732 5 g Frasco de vidrio 5 g
10135113 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10506271 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 348600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-31-9
Fórmula molecular C15H16ClN3S
Peso molecular (g/mol) 305.82
Número MDL MFCD00011934
Clave InChI HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic blue 17, C.I. 52040, Tolonium chloride
PubChem CID 7083
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluidine blue O
Beilstein 27, 402
Índice Merck 15, 9679
Información de solubilidad Solubility in water: 38.2g/L. Other solubilities: soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC (7-amino-8-metilfenotiazina-3-iliden)-dimetilazanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.82
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo