Learn More
Azul de toluidina O, MP Biomedicals™
Código de producto. 11487992 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11487992 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11487992 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215264925
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluidine blue O
CAS 92-31-9
Fórmula molecular C15H16ClN3S
Número MDL MFCD00011934
Sinónimo Basic blue 17, Blutenechloride
Clave InChI HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Nombre IUPAC 3-amino-7-(dimetilamino)-2-metil-5λ⁴-fenotiazina-5-cloruro de ilio
Peso molecular (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.8
Color De negro a verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo