Learn More
Azul de toluidina O, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10573355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
10573355 10 g 10 GR
1 options
Código de producto. 10573355 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP10710
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Esta tinción nuclear puede utilizarse como alternativa al azul de metileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluidine Blue O
CAS 92-31-9
Coeficiente de extinción 700g(-1) cm(-1) min.
Fórmula molecular C15H16ClN3S
Número MDL MFCD00011934
Índice Merck 15, 9679
Información de solubilidad Soluble in water
Identificación Pass Test
Clave InChI HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Nombre IUPAC (7-amino-8-metilfenotiazina-3-iliden)-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Lambda máx 620 to 638nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.65
Pérdida por secado 10% max.
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor Vapor Pressure: Negligible
Índice de color n.º 52040
Color Verde
Cantidad 10 g
Forma física Sólido