Learn More
Cloruro de α-toluenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10174470 5 g Frasco de vidrio 5 g
10581231 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10174470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170490050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1939-99-7 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1939-99-7
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 190.64
Número MDL MFCD00007455
Clave InChI OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
PubChem CID 74740
Nombre IUPAC cloruro de fenilmetanosulfonilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Toluenesulfonyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 90°C to 94°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2SO2Cl
Índice de refracción 1.6240 to 1.626
Cantidad 5 g
Beilstein 11, 116
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Toluenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.