Learn More
Diisociato de tolueno, TRC
Código de producto. 30010867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010867 10 g 10 g
30004766 5 g 5 g
30007378 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30010867 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB42669310G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26471-62-5
Fórmula molecular 2 C9 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 348.312
Sinónimo Diisocyanatotoluene, Methylphenylene ester Isocyanic Acid, Methyl-m-phenylene isocyanate, Methylphenylene isocyanate, Toluene Diisocyanate
Nombre IUPAC 1,3-diisocianano-2-metilbenceno; 2,4-diisocianano-1-metilbenceno
SMILES Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O.Cc2c(cccc2N=C=O)N=C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Toluene Diisocyanate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13;1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2*2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.086