Learn More
Tolueno-d8 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toluene D8 |
| CAS | 2037-26-5 |
| Fórmula molecular | C7 2H8 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Toluene D8, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(methyl-d3)-, Benzene-d5, methyl-d3- (9 CI), Toluene-d8 (6 CI,7 CI,8 CI), 6-(Methyl-d3)benzene-1,2,3,4,5-d5, Perdeuteriotoluene, [2H8]Toluene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Peso molecular (g/mol) | 100.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100,1128 g/mol |
| Mostrar más |