Learn More
Tolueno-d8, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16368206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7,5 mL
Tamaño de la unidad:
7.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16368206 7,5 mL 7.50 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16368206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464120075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    134.00€ / 7.5 ml
    Ahorro 13.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Toluene-d8
Densidad 0.9400 g/mL
Temperatura de inflamación de 4 °C
Índice de refracción 1,4940
Gravedad específica 0,94
Cantidad 7,5 mL
CAS 2037-26-5
Punto de fusión de -84,0 °C
Punto de ebullición de 110,0 °C
Fórmula molecular C7H8
Fórmula lineal C6D5CD3
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: almost insoluble (0.5 g/L (at 20°C).)
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-(²H₃)metil(²H₅)benceno
Peso molecular (g/mol) 100.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Grado RMN
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Toluene-d8, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.