Learn More
Tolueno-d8, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16308196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7,5 mL
Tamaño de la unidad:
7.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16308196 7,5 mL 7.50 ml
1 options
Código de producto. 16308196 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 320790075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.85€
    90.00€ / 7.5 ml
    Ahorro 7.85€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene-d8
Densidad 0.9400 g/mL
Temperatura de inflamación de 4 °C
Índice de refracción 1,4940
Gravedad específica 0,94
Cantidad 7,5 mL
CAS 2037-26-5
Punto de fusión de -84,0 °C
Punto de ebullición de 110,0 °C
Fórmula molecular C7H8
Fórmula lineal C6D5CD3
Beilstein 05, IV, 797
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: almost insoluble (0.5 g/L (at 20°C).)
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-(²H₃)metil(²H₅)benceno
Peso molecular (g/mol) 100.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Grado RMN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene-d8, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.5 atom % D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene