Learn More
Tolueno d8, para RMN, +99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
10 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ML
10 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10480731 1mL. Frasco de vidrio 1 ML
10133381 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10480731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 321320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.65€
    23.60€ / 1 ml
    Ahorro 2.05€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2037-26-5
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 100.19
Número MDL MFCD00044638
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Sinónimo toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
PubChem CID 74861
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriometilo)benceno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene-d8
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5+ atom % D
Densidad 0.9400g/mL
Deuterio (D) 99,50% mín
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.494
Cantidad 1mL.
Punto de fusión -84.0°C
Punto de ebullición 110.0°C
Fórmula lineal C6D5CD3
Beilstein 05, IV, 797
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene-d8
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.