Learn More
Tolueno 8, para RMN, 99,5 % del átomo D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11954371 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Unit Size:
100 ML
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11954371 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11954371 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 434001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00€
    673.00€ / 100 ml
    Ahorro 62.00€
    8% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Toluene-d8
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota For NMR
Densidad 0.9400g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.494
Agua 50 ppm máx.
Cantidad 100 ml
CAS 2037-26-5
Punto de fusión -84.0°C
Punto de ebullición 110.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Fórmula molecular C7H8
Fórmula lineal C6D5CD3
Sinónimo toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriometilo)benceno
Peso molecular (g/mol) 100.19
PubChem CID 74861
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Grado NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Toluene-d8
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.