Learn More
Tolueno d8, para RMN, 100 % del átomo D, envasado en ampollas de 0,50 ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0,50 ml
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
5 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10185030 10 x 0,50 ml Ampolla 5 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10185030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217440050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    259.00€ / 5 ml
    Ahorro 24.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene-d8
Nombre de nota 100.0 atom % D
Densidad 0.9400g/mL
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.494
Cantidad 10 x 0,50 ml
CAS 2037-26-5
Punto de fusión -84.0°C
Punto de ebullición 110.0°C
Fórmula molecular C7H8
Fórmula lineal C6D5CD3
Número MDL MFCD00044638
Beilstein 05, IV, 797
Sinónimo toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriometilo)benceno
Peso molecular (g/mol) 100.19
PubChem CID 74861
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene-d8
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.