Learn More
Tolueno-d6 2,4-diisocianato, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Toluene-d6 2,4-Di-iso-cyanate |
| CAS | 1398066-04-0 |
| Fórmula molecular | C9 D6 N2 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Toluene-d6 2,4-Di-iso-cyanate, 2,4-Diisocyanatotoluene-d6, 2,4-Diisocyanato-1-(methyl-d3)benzene-3,5,6-d3, 2,4-Toluenediisocyanate-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c(N=C=O)c([2 H])c1N=C=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-trideuterio-3,5-diisocianato-6-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 180.1931 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0806 g/mol |
| Show More |