Learn More
Tolueno, CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9%, Solstice
Descripción
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes multiusos de alta pureza
- Alta uniformidad entre lotes
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toluene |
| Punto de fusión | -93 °C (documentación) |
| Nombre de nota | CHROMASOLV™, por HPLC, 99.9% |
| Absorbancia | máximo 1,00 a 286 nm, máximo 0,01 a 400 nm, máximo 0,01 a 350 nm, máximo 0,10 a 300 nm, máximo 0,50 a 288 nm |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Densidad | 0,865 g/mL a 25 °C(lit.) |
| Cantidad | 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | de 4 °C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H5CH3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Toluene
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.