Learn More
Solstice Tolueno CHROMASOLV™
Código de producto. 15757507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
18 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15757507 18 L 18 litros
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15757507 Proveedor Solstice N.º de proveedor 3486618L
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Tolueno CHROMASOLV™ para HPLC y síntesis orgánica, 99,9%.
  • Para HPLC y síntesis orgánica.
  • Disolventes multiusos de alta pureza.
  • Alta consistencia de lote a lote.
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, phenylmethane
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene
pH No hay datos disponibles
Punto de fusión -95 °C
Color Incolora
% máx. CAS 100.00%
Densidad 0,867 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 18 L
Temperatura de inflamación 7.1 %(V)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV
Fórmula lineal C6H5CH3
Presión de vapor 38 hPa (25 °C)
Viscosidad No hay datos disponibles
Número UN UN1294
Beilstein 635760
Concentración ≥99,90%
Punto de ebullición 110.6 °C
Porcentaje de pureza ≥99,90%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.