Código de producto. 15965470
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
7 litros
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
15965470
7 L
7 litros
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
15965470
Proveedor
Solstice
N.º de proveedor
344137L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Tolueno CHROMASOLV™ para el análisis de dioxinas, furanos y PCB, ≥ 99,7%.
Disolventes para cromatografía de alta pureza. Aptitud probada para su uso específico desde aplicaciones de HPLC hasta UHPLC-MS.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Toluene
pH
No hay datos disponibles
Punto de fusión
-95 °C
CAS
108-88-3
Color
Incolora
Densidad
0,867 g/cm3 (20 °C)
Cantidad
7 L
Temperatura de inflamación
7.1 %(V)
Envase
Lata de acero inoxidable retornable
Forma física
Líquido
Línea de productos
CHROMASOLV
Fórmula molecular
C7H8
Fórmula lineal
C6 H5 CH3
Presión de vapor
38 hPa (25 °C)
Número MDL
MFCD00008512
Viscosidad
No hay datos disponibles
Número UN
UN1294
Beilstein
635760
Sinónimo
Methylbenzene, phenylmethane
Punto de ebullición
110.6 °C
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC
tolueno
Peso molecular (g/mol)
92.14
Porcentaje de pureza
≥99.70%
Grado
GC
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .