Learn More
Tolueno, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10356390 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10356390 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10102740 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10709434 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10284110 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10646082 5 L Recipiente de metal 5 litros
10656082 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10356390 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/2300/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    127.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 26.00€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C7H8, número CAS-108-88-3, monometil benceno, fenilmetano, metilbenceno, metilbenceno, benceno, metilo, metacida, antisal 1a, tolu-sol, tolueno, toluol, 2,5 l, 111 grados C, CHEBI:17578, incoloro, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, tolueno, -95 grados C, 8512, 92,141, frasco de vidrio ámbar, líquido
C7H8, número CAS-108-88-3, monometil benceno, fenilmetano, metilbenceno, metilbenceno, benceno, metilo, metacida, antisal 1a, tolu-sol, tolueno, toluol, 2,5 l, 111 grados C, CHEBI:17578, incoloro, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, tolueno, -95 grados C, 8512, 92,141, frasco de vidrio ámbar, líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de fusión -95 °C
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 29mbar a 20 °C
Viscosidad 0,6 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición 111 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 92,14g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene