Learn More
Tolueno-alfa, alfa, alfa-d3, CDN
Código de producto. 30317068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30317068 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317068 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND03291G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene methyl-d3
CAS 1124-18-1
Fórmula molecular C7 2H3 H5
Cantidad 1 g
Sinónimo Toluene (methyl-D3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1
Nombre IUPAC trideuteriometilbenceno
Peso molecular (g/mol) 95.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0814 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity