Learn More
Tolueno, grado de reactivo ACS, Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toluene |
| % máx. CAS | 100 |
| Cantidad | 20 L |
| Envase | Recipiente de metal |
| Residuos después de la evaporación | 0,001% máx. |
| Agua | máximo 0,03% |
| Punto de ebullición | 111 °C |
| Porcentaje de pureza | min. 99,5% |
| Grado | ACS |