Learn More
Tolueno, 99 + %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702991 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10712991 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10407153 5 L Bidón de metal 5 LT
10417153 10 L Bidón de metal 10 LT
10367210 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10702991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177160010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.45€
    44.10€ / 1 litros
    Ahorro 1.35€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene
Punto de fusión -95.0°C
Densidad 0.8660g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4968
Residuos después de la evaporación 0.003% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.866
Fórmula lineal C6H5CH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 29mbar at 20°C
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max. (K.F.)
Beilstein 05, 280
Índice Merck 15, 9688
Punto de ebullición 111.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.