Learn More
Tolueno, 99,85 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10717202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10717202 100 ml 100 ML
10109731 1 L 1 LT
10419633 - 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10717202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326981000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.60€
    52.90€ / 100 ml
    Ahorro 4.70€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metilbenceno, fenilmetano, benceno, metilo, metilbenzol, metacida, benceno monometílico, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tolueno
Punto de fusión -95.0 °C
Nombre de nota Extra seco
Color Incolora
Densidad 0.8660 g/ml
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 4 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4968
Residuos después de la evaporación 0.0005 % máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85%
Gravedad específica 0.866
Fórmula lineal C6H5CH3
Presión de vapor Presión de vapor: 29 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.6 mPa.s (20 °C)
Agua 0.003 % máx. (culombimétrico)
Beilstein 05, 280
Índice Merck 15, 9688
Punto de ebullición 111.0°C
Información de solubilidad Solubilidad en agua: casi insoluble (0.5 g/l a 20 °C). Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol, 2-propanol, acetona, éter, éter de petróleo, benceno, ch2cl2, dmf, ácido acético glacial, chcl3, ccl4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14
Porcentaje de pureza 99.85 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene