Learn More
Tolueno, 99.8+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10154240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10154240 2.5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10164240 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10419490 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10280993 5 L Bidón de metal 5 LT
10139182 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10154240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176850025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.75€
    89.90€ / 2.5 litros
    Ahorro 7.85€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metilbenceno, fenilmetano, benceno, metilo, metilbenzol, metacida, benceno monometílico, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tolueno
Punto de fusión -95.0 °C
Densidad 0.8660 g/ml
Cantidad 2.5 l
Temperatura de inflamación 4 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4968
Residuos después de la evaporación 10 ppm máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+ %
Gravedad específica 0.866
Fórmula lineal C6H5CH3
Presión de vapor Presión de vapor: 29 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.6 mPa.s (20 °C)
Agua 0.03 % máx. (culombimétrico)
Beilstein 05, 280
Índice Merck 15, 9688
Punto de ebullición 111.0 °C
Información de solubilidad Solubilidad en agua: casi insoluble (0.5 g/l a 20 °C). Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol, 2-propanol, acetona, éter, éter de petróleo, benceno, ch2cl2, dmf, ácido acético glacial, chcl3, ccl4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14
Porcentaje de pureza ≥99.8 %
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.