Especificaciones
| Punto de fusión | 100°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Forma física | Sólido |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.22g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid