Learn More
Tolueno-4-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toluene-4-D |
| CAS | 4409-83-0 |
| Fórmula molecular | C7 D H7 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-d, 4-methyl- (9 CI, ACI), 4-Methylbenzene-d (ACI), Toluene-p-d (7 CI, 8 CI), p-Deuteriotoluene, Toluene-4-d, Toluene-4-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D |
| SMILES | [2 H]c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-deuterio-4-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 93.145 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.069 g/mol |
| Mostrar más |