Learn More
Tolueno-3-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toluene-3-D |
| CAS | 4409-85-2 |
| Fórmula molecular | C7 D H7 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene-d, 3-methyl- (9 CI, ACI), 3-Methylbenzene-d (ACI), Toluene-m-d (7 CI, 8 CI), m-Deuteriotoluene, 3-Deuteriotoluene, 3-Deuterotoluene, Toluene-3-d, Toluene-3-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i3D |
| SMILES | [2 H]c1cccc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-deuterio-3-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 93.145 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.069 g/mol |
| Mostrar más |