Learn More
Tolueno-3,5-d2, CDN
Código de producto. 30320560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30320560 0.05 g
30317340 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320560 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND57150.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene-3,5-D2
CAS 16954-38-4
Fórmula molecular C7 D2 H6
Cantidad 0.05 g
Sinónimo Benzene-1,3-d2, 5-methyl- (9 CI, ACI), 5-Methylbenzene-1,3-d2 (ACI), Toluene-3,5-d2 (8 CI), Toluene-3,5-D2
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i3D,4 D
SMILES [2 H]c1cc([2 H])cc(C)c1
Nombre IUPAC 1,3-dideuterio-5-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 94.151
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.075 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity