Learn More
Tolueno-2,6-diisocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353346 1 g 1 g
11363346 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11353346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12745.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 91-08-7 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
Toluene-2,6-diisocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tolueno-2,6-diisocianato se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, alcoholes, aminas y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-08-7
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.159
Número MDL MFCD00002010
Clave InChI RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diisocyanatotoluene, toluene-2,6-diisocyanate, 2,6-toluene diisocyanate, 2-methyl-m-phenylene diisocyanate, 2,6-tdi, m-tolylene diisocyanate, meta-tolylene diisocyanate, toluene 2,6-diisocyanate, benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl, 2,6-diisocyanato-1-methylbenzene
PubChem CID 7040
ChEBI CHEBI:53557
Nombre IUPAC 1,3-diisocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1N=C=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene-2,6-diisocyanate
Punto de fusión 13°C
Densidad 1.226
Punto de ebullición 129°C to 133°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5708
Cantidad 1 g
Número UN UN2078
Beilstein 2211546
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%