Learn More
Tolueno-2,4-diisocianato, téc. 80 %, 2,6-diisocianato restante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384257 250 g 250 g
11374257 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11384257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036733.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 584-84-9 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
Toluene diisocyanate is utilized in polyurethane foams and tank trucks. It is also used in concrete sealers for aircraft, sealers and coatings in floor. It is employed as a crosslinking agent for nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-84-9
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.159
Número MDL MFCD00002011
Clave InChI DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate
PubChem CID 11443
ChEBI CHEBI:53556
Nombre IUPAC 2,4-diisocianato-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Toluene-2,4-diisocyanate
Punto de fusión 19.5°C to 21.5°C
Color Incolora
Densidad 1.225 g/mL
Punto de ebullición 251°C
Temperatura de inflamación 132° (270°F)
Notas del porcentaje del ensayo 2,6-Diisocianato restante
Índice de refracción 1.567
Cantidad 250 g
Número UN UN2078
Beilstein 744602
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9530
Información de solubilidad Miscible with ether,acetone,benzene,carbontetrachloride and chlorobenzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Toluene-2,4-diisocyanate, 80%, remainder 2,6-diisocyanate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH204-Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene 2,4-diisocyanate, Toluene 2,6-diisocyanate