Learn More
Tolueno-2,3,4,5,6-d5, CDN
Código de producto. 30317849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30317849 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317849 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND03511G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene ring-d5
CAS 1603-99-2
Fórmula molecular C7 2H5 H3
Cantidad 1 g
Sinónimo Toluene (ring-D5)
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C)c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 97.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.094 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity