Learn More
Toltrazuril, TRC
Código de producto. 30138074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138074 250 mg 250 miligramos
30135796 1 g 1 g
17944155 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT535850250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69004-03-1
Fórmula molecular C18 H14 F3 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 425.38
Sinónimo 1-Methyl-3-[3-methyl-4-[4-[(trifluoromethyl)thio]phenoxy]phenyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, BAY-Vi 9142, Baycox, Deltazuril, Toltrazuril, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1-methyl-3-[3-methyl-4-[4-[(trifluoromethyl)thio]phenoxy]phenyl]-
Nombre IUPAC 1-metil-3-[3-metil-4-[4-(trifluorometilsulfanil)fenoxi]fenil]-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
SMILES CN1C(=O)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Oc3ccc(SC(F)(F)F)cc3)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toltrazuril
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14F3N3O4S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)28-12-4-6-13(7-5-12)29-18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.0657
Porcentaje de pureza >95%