Learn More
Toltrazuril (sulfone), MedChemExpress
Código de producto. 16463277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463277 50 mg 50 miligramos
16407268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16463277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17008
MedChemExpress Toltrazuril sulfone (Ponazuril) is a metabolite of Toltrazuril (HY-B0175), with antiprotozoal activity. Toltrazuril sulfone is a triazine anticoccidial that is developed to prevent coccidiosis in poultry.
Toltrazuril sulfone (Ponazuril) is a metabolite of Toltrazuril (HY-B0175), with antiprotozoal activity. Toltrazuril sulfone is a triazine anticoccidial that is developed to prevent coccidiosis in poultry.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toltrazuril (sulfone)
Forma física Solid
CAS 69004-04-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14F3N3O6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ponazuril
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (109.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=C(C=C2)N3C(N(C(NC3=O)=O)C)=O)C)(C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 457.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.38
Porcentaje de pureza 99.34%