Learn More
Toltrazuril, MedChemExpress
Código de producto. 16480798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480798 5 g 5 g
16402079 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0175
MedChemExpress Toltrazuril (BAY-i 9142) is an antiprotozoal agent that acts upon Coccidia parasites.
Toltrazuril (BAY-i 9142) is an antiprotozoal agent that acts upon Coccidia parasites.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toltrazuril
Forma física Solid
CAS 69004-03-1
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14F3N3O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BAY-i 9142
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (305.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=CC=C(OC2=CC=C(SC(F)(F)F)C=C2)C(C)=C1)C(N3)=O)N(C)C3=O
Peso molecular (g/mol) 425.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.38
Porcentaje de pureza 98.65%