Learn More
Toltrazuril-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toltrazuril D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1353867-75-0 |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H11 F3 N3 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[3-Methyl-4-[4-(trifluoromethylsulfanyl)phenoxy]phenyl]-3-(trideuteriomethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14F3N3O4S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)28-12-4-6-13(7-5-12)29-18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Oc3ccc(SC(F)(F)F)cc3)c(C)c2 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-metil-4-[4-(trifluorometilsulfanil)fenoxi]fenil]-3-(trideuteriometil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 428.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.085 |