Learn More
Tartrato de tolterodina, Mikromol™
Descripción
Tartrato de tolterodina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolterodine tartrate |
| CAS | 124937-52-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Tolterodine tartrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H31 N O . C4 H6 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tolterodine Tartrate, 2-[(1R)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methylphenol (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), (R)-2-[3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methylphenol [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), (R)-(+)-N,N-Diisopropyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine L-tartrate, (R)-Tolterodine L-tartrate, Detrol, Detrusitol, PNU 200583E, Tolterodine L-tartrate, Tolterodine tartrate, Tolterodinium (+)-(2R,3R)-hydrogen tartrate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m11/s1 |
| SMILES | CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O)C(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; 2-[(1R)-3-[di(propan-2-il)amino]-1-fenilpropil]-4-metilfenol |
| Mostrar más |