Learn More
Tolterodine tartrate, MedChemExpress
Código de producto. 16484137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484137 50 mg 50 miligramos
16437976 100 mg 100 miligramos
16433776 25 mg 25 miligramos
16409875 250 mg 250 miligramos
16408258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY90010
MedChemExpress Tolterodine Tartrate (Kabi-2234; PNU-200583E) is a potent muscarinic receptor antagonist and shows selectivity for the urinary bladder over salivary glands in vivo.
Tolterodine Tartrate (Kabi-2234
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolterodine tartrate
CAS 124937-52-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H37NO7
Cantidad 50 mg
Sinónimo Kabi-2234 PNU-200583E
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (210.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (35.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C=C1[C@H](CCN(C(C)C)C(C)C)C2=CC=CC=C2)C.O=C([C@@H]([C@H](C(O)=O)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 475.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.57
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation